Learn More
2,3-Dimethoxybenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30377093
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30377093 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30377093 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD479588500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethoxybenzoic Acid
CAS 1521-38-6
Summenformel C9 H10 O4
Menge 500 mg
Synonym ortho-Veratric acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-5-3-4-6(9(10)11)8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
SMILES COc1cccc(C(=O)O)c1OC
IUPAC-Name 2,3-Dimethoxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
Formelmasse 182.0579