Learn More
2,3Dimercapto-1Propansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate has been used in a study to assess its use as an antidote.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium 2,3-Dimercaptopropansulfonat-Monohydrat wurde in einer Studie verwendet, um seine Verwendung als Gegenmittel zu beurteilen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser: 100 mg/ml
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
Natrium 2,3-Dimercaptopropansulfonat-Monohydrat wurde in einer Studie verwendet, um seine Verwendung als Gegenmittel zu beurteilen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser: 100 mg/ml
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate |
| Schmelzpunkt | ∽229°C (decomposition) |
| Menge | 250 mg |
| Beilstein | 3734863 |
| Merck Index | 14,3210 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in Water: 100mg/ml |
| IUPAC-Name | (2R)-2,3-Disulfanylpropan-1-sulfonat |
| Formelmasse | 228.30 (210.28 Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 98% |