Learn More
2,3-Dihydroxynaphthalen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483694
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483694 250 g 250 Gramm
11473694 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483694 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11307.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 92-44-4 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
2,3-Dihydroxynaphthalin wird zur Herstellung von Farbstoffen, Pigmenten, fluoreszierenden Weißstoffen, Gerbstoffen, Antioxidantien und Antiseptika verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2,3-Dihydroxynaphthalin wird bei der Herstellung von Farbstoffen, Pigmenten, fluoreszierenden Aufhellern, Gerbstoffen, Antioxidantien und Antiseptika verwendet.
Löslichkeit
Schwach löslich in Wasser
Anmerkungen
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.Behälter dicht verschlossen lassen.Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-44-4
Summenformel C10H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
MDL-Nummer MFCD00004073
InChI-Schlüssel JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydroxynaphthalene, 2,3-naphthalenediol, 2,3-dihydroxynapthalene, 2,3-dihydroxy naphthalene, 2,3-dihydroxynaphthlene, naphthalenediol-2,3, 3-hydroxy-2-naphthol, 2,3dihydroxynaphthalene, acmc-209rfr, 2,3-dihydroxylnaphthalene
PubChem CID 7091
ChEBI CHEBI:38135
IUPAC-Name Naphthalin-2,3-Diol
SMILES OC1=C(O)C=C2C=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dihydroxynaphthalene
Schmelzpunkt 162°C to 165°C
Flammpunkt 175°C (347°F)
Menge 250 g
Beilstein 742375
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 98%