Learn More
2,3-Dihydroxybenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30136552
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136552 100 g 100 Gramm
30011651 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136552 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD451650100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 303-38-8
Summenformel C7 H6 O4
Molekulargewicht (g/mol) 154.12
Synonym Benzoic acid, 2,3-dihydroxy-, o-Pyrocatechuic acid (6CI,8CI), 2,3-Dihydroxybenzoic acid, 1,2-Dihydroxybenzene-3-carboxylic acid, 3-Hydroxysalicylic acid, Catecholcarboxylic acid, NSC 27435, Pyrocatechuic acid
IUPAC-Name 2,3-Dihydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)c1cccc(O)c1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dihydroxybenzoic acid
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O4/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Formelmasse 154.0266