Learn More
2,3-Dihydroxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-112049 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10144060
Marke: Thermo Scientific Acros 183510050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 24677-78-9 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24677-78-9
Summenformel C7H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
MDL-Nummer MFCD00003324
InChI-Schlüssel IXWOUPGDGMCKGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-pyrocatechualdehyde, 5,6-dihydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2,3-dihydroxy, benzaldehyde, dihydroxy, 2,3-dihydroxybenzaldehyde, dihydroxybenzaldehyde, pubchem6561, acmc-1clux, 2,3-dihydroxy benzaldehyde, 2,3-dihydroxy-benzaldehyde
PubChem CID 90579
ChEBI CHEBI:50197
IUPAC-Name 2,3-Dihydroxybenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dihydroxybenzaldehyde
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 104.0°C to 109.0°C
Farbe Beige-Grün bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (HO)2C6H3CHO
Menge 5 g
Beilstein 08, 240
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dihydroxybenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.