Learn More
2,3-Dihydrothieno[3,4 -b][1,4]dioxin-5-carbaldehyd, ≥97 %, Maybridge
Marke: Maybridge CC47804DA
Additional Details : CAS : 204905-77-1 Gewicht : 0.05100kg
Menge | 1g |
---|
Chemische Identifikatoren
204905-77-1 | |
170.182 | |
GNVXYRDVJKJZTO-UHFFFAOYSA-N | |
3540090 | |
C1COC2=C(SC=C2O1)C=O |
C7H6O3S | |
MFCD01651766 | |
2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 3,4-ethylenedioxythiophene-2-carbaldehyde, 3,4-ethylenedioxythiophene-2-carboxaldehyde, 2-formyl-3,4-ethylene dioxythiophene, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxaldehyde, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro | |
2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]Dioxin-5-Carbaldehyd |
Spezifikation
2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde | |
1g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD01651766 | |
GNVXYRDVJKJZTO-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]Dioxin-5-Carbaldehyd | |
3540090 | |
97% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
204905-77-1 | |
100.0 | |
C7H6O3S | |
2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 3,4-ethylenedioxythiophene-2-carbaldehyde, 3,4-ethylenedioxythiophene-2-carboxaldehyde, 2-formyl-3,4-ethylene dioxythiophene, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxaldehyde, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro | |
C1COC2=C(SC=C2O1)C=O | |
170.182 | |
170.19 |