Learn More
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-ylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10071664
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10071664
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC00914DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 13414-56-7
Summenformel C8H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 135.17
MDL-Nummer MFCD11109313
InChI-Schlüssel UHHZGSLXPQGPJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-7-amine, 2,3-dihydrobenzo b furan-7-ylamine, 2,3-dihydro-benzofuran-7-ylamine, 7-benzofuranamine, 2,3-dihydro, 7-amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-7-benzofuranamine
PubChem CID 12805950
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-amin
SMILES NC1=CC=CC2=C1OCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-7-ylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 135.17
Reinheit (%) 97%