Learn More
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-ylmethylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672053
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10672053 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10100782 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10672053 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC00813CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 55745-74-9
Summenformel C9H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 149.19
MDL-Nummer MFCD00728869
InChI-Schlüssel WQXWNTPLZFVZNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminomethyl-2,3-dihydrobenzo b furan, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl methanamine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylmethylamine, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl methanamine, 2,3-dihydro-benzofuran-5-ylmethylamine, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl methanamine, pubchem6985, 2,3-dihydrobenzofuran-5-ylmethanamine, c-2,3-dihydrobenzofuran-5-ylmethylamine
PubChem CID 2735367
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethanamin
SMILES NCC1=CC2=C(OCC2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-ylmethylamine hydrochloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 185.65
Reinheit (%) 97%