Learn More
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458535
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15458535 250 mg 250 Milligramm
15436417 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458535 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33579.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 115010-11-2 | C8H7ClO3S | 218.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115010-11-2
Summenformel C8H7ClO3S
Molekulargewicht (g/mol) 218.65
MDL-Nummer MFCD02677703
InChI-Schlüssel RVWYPBARHGPULM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonoylchloride, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonoyl chloride, 2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonylchloride, 2,3-dihydro-benzofuran-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-sulfonyl chloride, pubchem14874, 5-benzofuransulfonylchloride, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonylchloride, chloro-2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylsulfone
PubChem CID 2776154
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1-Benzofuran-5-Sulfonylchlorid
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC2=C(OCC2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 83°C to 85°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 218.66
Reinheit (%) 97%