Learn More
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445978
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15445978 5 g 5 Gramm
15435978 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445978 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59602.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 55745-70-5 | C9H8O2 | 148.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55745-70-5
Summenformel C9H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
MDL-Nummer MFCD00068058
InChI-Schlüssel WEBVDBDZSOJGPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carboxaldehyde, 2,3-dihyro-1-benzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-benzofuran-5-carbaldehyde, 5-coumarancarboxaldehyde, 2,3-dihydro-5-benzofurancarboxaldehyde, 5-benzofurancarboxaldehyde, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-5-benzofurancarbaldehyde
PubChem CID 735901
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1-Benzofuran-5-Carbaldehyd
SMILES O=CC1=CC=C2OCCC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxaldehyde
Dichte 1.177
Siedepunkt 88°C to 89°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.6
Menge 5 g
Beilstein 124062
Formelmasse 148.16
Reinheit (%) 97%