Learn More
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbothioamide |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 179.24 |
Reinheit (%) | 97% |