Learn More
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-Boronsäure, 97%, Thermo Scientific™ ™
Artikelnummer. 15459227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15459227 250 mg 250 Milligramm
15449227 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52479.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-Boronsäure wird in den suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungsreaktionen zur Vorbereitung halogenierter Nukleoside verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (2.6 g/l) (25°C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 227305-69-3
Summenformel C8H9BO3
Molekulargewicht (g/mol) 163.97
MDL-Nummer MFCD02681979
InChI-Schlüssel ZIXLJHSFAMVHPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-5-boronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-ylboronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl boronic acid, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-boronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl-5-boronic acid, boronic acid, 2,3-dihydro-5-benzofuranyl, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-boranediol, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl boronic acid, pubchem7848, zlchem 1108
PubChem CID 2773380
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylboronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C2OCCC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-boronic acid
Schmelzpunkt 200°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly Soluble in water(2.6g/L) (25°C).
Formelmasse 163.97
Reinheit (%) 97%