Learn More
2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-on-Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17971166
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17971166 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17971166 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0677.020025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-on-Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-one Hydrochloride
CAS 120013-39-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-one Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C17 H23 N O3 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-one Hydrochloride, Donepezil Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Donepezil Impurity A as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C17H23NO3.ClH/c1-20-15-9-12-8-13(7-11-3-5-18-6-4-11)17(19)14(12)10-16(15)21-2;/h9-11,13,18H,3-8H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.COc1cc2CC(CC3CCNCC3)C(=O)c2cc1OC
IUPAC-Name 5,6-Dimethoxy-2-(piperidin-4-ylmethyl)-2,3-dihydroinden-1-on;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 325.83
Menge 25 mg
Formelmasse 325.1445 g/mol