Learn More
2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-on-1,1-dioxid, Mikromol™
Artikelnummer. 17972416
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17972416 25 mg 25 Milligramm
17971836 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17972416 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0084.260025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-on-1,1-dioxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide
CAS 10-1-5510
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C9 H9 N O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide, 2-Methyl-2H-1,2-benzothiazin-4(3H)-one 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-2-methyl-4-oxo-2H-1,2-benzothiazine 1,1-dioxide
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO3S/c1-10-6-8(11)7-4-2-3-5-9(7)14(10,12)13/h2-5H,6H2,1H3
SMILES CN1CC(=O)c2ccccc2S1(=O)=O
IUPAC-Name 2-Methyl-1,1-Dioxo-3H-1λ ^{6},2-Benzothiazin-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 211.24
Menge 25 mg
Formelmasse 211.0303 g/mol