Learn More
2,3-Dihydro-1-Benzofuran-5-yl Isocyanat, TRC
Artikelnummer. 30394569
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394569 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394569 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI77941810MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 215162-92-8
Summenformel C9H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
IUPAC-Name 5-Isocyanat-2,3-dihydro-1-benzofuran
SMILES O=C=Nc1ccc2OCCc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl Isocyanate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H7NO2/c11-6-10-8-1-2-9-7(5-8)3-4-12-9/h1-2,5H,3-4H2
Formelmasse 161.0477