Learn More
2,3-Dihydro-1-Benzofuran-5-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11320557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11320557 10 g 10 Gramm
10407232 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11320557 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC00803EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 115010-11-2
Summenformel C8H7ClO3S
Molekulargewicht (g/mol) 218.65
MDL-Nummer MFCD02677703
InChI-Schlüssel RVWYPBARHGPULM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonoylchloride, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonoyl chloride, 2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonylchloride, 2,3-dihydro-benzofuran-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-sulfonyl chloride, pubchem14874, 5-benzofuransulfonylchloride, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonylchloride, chloro-2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylsulfone
PubChem CID 2776154
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1-Benzofuran-5-Sulfonylchlorid
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC2=C(OCC2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulfonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 218.66
Reinheit (%) 97%