Learn More
2,3-Dihydro-1 -Benzofuran-2-Carboxylsäure, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 164.16 |
Reinheit (%) | 97% |