Learn More
2,3-Dihydro-1 -Benzofuran-2-Carboxylsäure, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge CC23901CB
Additional Details : CAS : 1914-60-9 Gewicht : 0.05025kg
Menge | 250mg |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
1914-60-9 | |
164.16 | |
WEVFUSSJCGAVOH-UHFFFAOYSA-N | |
2776555 | |
C1C(OC2=CC=CC=C21)C(=O)O |
C9H8O3 | |
MFCD03086168 | |
2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-benzofuran-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b furan-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylicacid, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-2-benzofurancarboxylic acid, dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic, 2,3-dihydrobenzofuran carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylicacid | |
2,3-Dihydro-1-Benzofuran-2-Carboxylsäure |
Spezifikation
2, 3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid | |
250mg | |
96.5 | |
97% | |
MFCD03086168 | |
WEVFUSSJCGAVOH-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-Dihydro-1-Benzofuran-2-Carboxylsäure | |
2776555 | |
97% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
1914-60-9 | |
100.0 | |
C9H8O3 | |
2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-benzofuran-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b furan-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylicacid, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-2-benzofurancarboxylic acid, dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic, 2,3-dihydrobenzofuran carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylicacid | |
C1C(OC2=CC=CC=C21)C(=O)O | |
164.16 | |
164.16 |