Learn More
2,3-Dihydro-1-Benzofuran-2-Carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10743813
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10743813
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC23902DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 27347-32-6
Summenformel C9H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 182.603
MDL-Nummer MFCD03086169
InChI-Schlüssel QZVPHVMVWZKULP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-2-carbonyl chloride, 2-benzofurancarbonylchloride, 2,3-dihydro, 2,3-dihydrobenzo b furan-2-carbonyl chloride, 2,3-dihydro-benzofuran-2-carbonyl chloride, 2-benzofurancarbonyl chloride, 2,3-dihydro-7ci,8ci,9ci
PubChem CID 2795427
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1-Benzofuran-2-Carbonylchlorid
SMILES C1C(OC2=CC=CC=C21)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-2-carbonyl chloride
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 182.61
Reinheit (%) 95%