Learn More
2,3-Dihydro-1-Benzofuran-2-Carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10733813
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10733813 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10743813 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10733813 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC23902CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 27347-32-6
Summenformel C9H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 182.603
MDL-Nummer MFCD03086169
InChI-Schlüssel QZVPHVMVWZKULP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-2-carbonyl chloride, 2-benzofurancarbonylchloride, 2,3-dihydro, 2,3-dihydrobenzo b furan-2-carbonyl chloride, 2,3-dihydro-benzofuran-2-carbonyl chloride, 2-benzofurancarbonyl chloride, 2,3-dihydro-7ci,8ci,9ci
PubChem CID 2795427
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1-Benzofuran-2-Carbonylchlorid
SMILES C1C(OC2=CC=CC=C21)C(=O)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-2-carbonyl chloride
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 182.61
Reinheit (%) 95%