Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10056654
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10056654 5 g 5 Gramm
10171062 250 mg 250 Milligramm
10762853 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10056654 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC01301DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 4442-54-0
Summenformel C9H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 180.159
MDL-Nummer MFCD00463509
InChI-Schlüssel JWZQJTGQFHIRFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzodioxane-6-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carboxylic acid, 3,4-ethylenedioxy benzoic acid, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-6-carboxylic acid, 1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 3,4-ethylenedioxybenzoic acid, 1,4-benzodioxan-6-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylicacid, 6-carboxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PubChem CID 2758833
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1,4-Benzodioxin-6-Carboxylsäure
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-6-carboxylic acid
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 5 g
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 95%