Learn More
2,3-Difluorphenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422738
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11422738 5 g 5 Gramm
11412738 1 g 1 Gramm
11414110 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422738 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16728.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 145689-41-4 | C8H6F2O2 | 172.131 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145689-41-4
Summenformel C8H6F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.131
MDL-Nummer MFCD00040968
InChI-Schlüssel UXSQXUSJGPVOKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-difluorophenylacetic acid, 2-2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenylaceticacid, benzeneacetic acid, 2,3-difluoro, 2,3-difluorobenzeneacetic acid, rarechem al bo 0630, pubchem1916, acmc-1crot
PubChem CID 520772
IUPAC-Name 2-(2,3-dichlorphenyl)Essigsäure
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Difluorophenylacetic acid
Schmelzpunkt 117°C to 119°C
Menge 5 g
Formelmasse 172.13
Reinheit (%) 98%