Learn More
2,3-Difluorphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468806
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11468806 5 g 5 Gramm
11458806 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468806 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16971.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6418-38-8 | C6H4F2O | 130.094 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6418-38-8
Summenformel C6H4F2O
Molekulargewicht (g/mol) 130.094
MDL-Nummer MFCD00010262
InChI-Schlüssel RPEPGIOVXBBUMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,3-difluoro, phenol, difluoro, 2,3-difluoro phenol, difluorophenol, difluoro-phenol, 2.3-difluorophenol, 2,3-difluoro-phenol, pubchem1494, acmc-1b6pt, 2,3-bis fluoranyl phenol
PubChem CID 80879
IUPAC-Name 2,3-difluorphenol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Difluorophenol
Schmelzpunkt 34°C to 38°C
Siedepunkt 53°C to 55°C (25 mmHg)
Flammpunkt 56°C (132°F)
Geruch Phenol-like
Menge 5 g
UN-Nummer UN2921
Beilstein 2082265
Formelmasse 130.09
Reinheit (%) ≥98%