Learn More
2,3-Difluorbenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Es wird zur Herstellung von 1-Brommethyl-2,3-difluorbenzol mit dem Reagenz PBr3 und dem Lösungsmittel Toluol bei einer Temperatur von 100 °C in 1 Stunde verwendet. 2,3-Difluorbenzylalkohol kann in Untersuchungen zur chemischen Synthese verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird zur Herstellung von 1-Brommethyl-2,3-difluorbenzol mit dem Reagenz PBr3 und dem Lösungsmittel Toluol bei einer Temperatur von 100 °C in 1 Stunde verwendet. 2,3-Difluorbenzylalkohol kann in Untersuchungen zur chemischen Synthese verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,3-Difluorobenzyl alcohol |
Dichte | 1.282 |
Flammpunkt | 93°C (199°F) |
Brechungsindex | 1.492 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 7089243 |
Synonym | 2,3-difluorobenzyl alcohol, 2,3-difluorophenyl methanol, 2,3-difluorobenzylalcohol, 2,3-difluorophenylalcohol, benzenemethanol, 2,3-difluoro, 2,3-difluorophenyl methan-1-ol, pubchem7358, 2,3-diflorobenzyl alcohol, 2,3difluorophenyl methanol, 2,3 difluorophenyl methanol |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 144.12 |
Reinheit (%) | 97% |