Learn More
2,3-Difluorbenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11430057
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
75853-18-8
C7H6F2O
144.121
MFCD00010312
JSFGDUIJQWWBGY-UHFFFAOYSA-N
447153
CHEBI:41883
(2,3-difluorphenyl)methanol
C1=CC(=C(C(=C1)F)F)CO
75853-18-8
C7H6F2O
144.121
MFCD00010312
JSFGDUIJQWWBGY-UHFFFAOYSA-N
447153
CHEBI:41883
(2,3-difluorphenyl)methanol
C1=CC(=C(C(=C1)F)F)CO
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Es wird zur Herstellung von 1-Brommethyl-2,3-difluorbenzol mit dem Reagenz PBr3 und dem Lösungsmittel Toluol bei einer Temperatur von 100 °C in 1 Stunde verwendet. 2,3-Difluorbenzylalkohol kann in Untersuchungen zur chemischen Synthese verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3-Difluorobenzyl alcohol
Dichte 1.282
Flammpunkt 93°C (199°F)
Brechungsindex 1.492
Menge 5 g
Beilstein 7089243
Synonym 2,3-difluorobenzyl alcohol, 2,3-difluorophenyl methanol, 2,3-difluorobenzylalcohol, 2,3-difluorophenylalcohol, benzenemethanol, 2,3-difluoro, 2,3-difluorophenyl methan-1-ol, pubchem7358, 2,3-diflorobenzyl alcohol, 2,3difluorophenyl methanol, 2,3 difluorophenyl methanol
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 144.12
Reinheit (%) 97%