Learn More
2,3-Dicyanopyrazine, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 30117170 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30117170 5 g 5 Gramm
30117149 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30117170 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 469000050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13481-25-9
Summenformel C6H2N4
Molekulargewicht (g/mol) 130.11
InChI-Schlüssel OTVZGAXESBAAQQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name pyrazine-2,3-dicarbonitrile
SMILES N#CC1=NC=CN=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dicyanopyrazine
Schmelzpunkt 131.0°C to 133.0°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in wässriger Lösung: .. Andere Löslichkeiten: Löslich in Methanol
Formelmasse 130.11