Learn More
2,3-Dicyanohydrochinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10557021 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10557021 5 g Glasflasche 5 Gramm
10143581 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10557021 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 232050050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4733-50-0 | C8H4N2O2 | 160.132 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4733-50-0
MDL-Nummer MFCD00001790
InChI-Schlüssel MPAIWVOBMLSHQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dicyanohydroquinone, 3,6-dihydroxyphthalonitrile, 2,3-dicyano-p-hydroquinone, 3,6-dihydroxyphthalodinitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, 3,6-dihydroxy, 2,3-dicyanobenzene-1,4-diol, phthalonitrile, 3,6-dihydroxy, dicyanohydroquinone, 2,3-dicyanohydroquinme, acmc-1asrw
PubChem CID 78467
IUPAC-Name 3,6-Dihydroxybenzol-1,2-Dicarbonitril
SMILES C1=CC(=C(C(=C1O)C#N)C#N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dicyanohydroquinone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >230.0°C
Farbe Braun bis khaki
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H4N2O2
Strukturformel (NC)2C6H2-1,4-(OH)2
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: sparingly soluble in cold water,soluble in ether,acetone,ethanol,sparingly soluble in cold water,benzene,chlorofo,rm
Molekulargewicht (g/mol) 160.13
Formelmasse 160.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dicyanohydroquinone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.