Learn More
2,3-Dichlorchinoxalin, TRC
Artikelnummer. 30373455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30373455 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373455 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4359555G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichloroquinoxaline
CAS 2213-63-0
Summenformel C8H4Cl2N2
Menge 5 g
Synonym NSC 33437
InChI-Formel InChI=1S/C8H4Cl2N2/c9-7-8(10)12-6-4-2-1-3-5(6)11-7/h1-4H
SMILES Clc1nc2ccccc2nc1Cl
Molekulargewicht (g/mol) 199.04
Formelmasse 197.9752