Learn More
2,3-Dichlorchinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429263
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429263 5 g 5 Gramm
11439263 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429263 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11734.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2213-63-0 | C8H4Cl2N2 | 199.034 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2213-63-0
Summenformel C8H4Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 199.034
MDL-Nummer MFCD00006720
InChI-Schlüssel SPSSDDOTEZKOOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoxaline, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro-quinoxaline, ccris 4789, quinoxaline, dichloro, dichloroquinoxaline, pubchem15473, 2,3 dichloroquinoxaline, 2.3-dichloroquinoxaline, acmc-1cfck, 3,4-dichloroquinoxaline
PubChem CID 16659
IUPAC-Name 2,3-Dichlorchinoxalin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(C(=N2)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichloroquinoxaline
Schmelzpunkt 151°C to 155°C
Geruch Odorless
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 126076
Formelmasse 199.04
Reinheit (%) 98%