Learn More
2,3-Dichlorpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454933
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454933 25 g 25 Gramm
11444933 5 g 5 Gramm
11464933 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11454933 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A12241.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2402-77-9 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2402-77-9
Summenformel C5H3Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 147.99
MDL-Nummer MFCD00006229
InChI-Schlüssel MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichloro-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro, dichloropyridine, pyridine, dichloro, ccris 1726, 2,3-dichloro pyridine, pubchem1198, pyridine,3-dichloro, 2.3-dichloro-pyridine, acmc-209g7x
PubChem CID 16988
IUPAC-Name 2,3-Dichlorpyridin
SMILES ClC1=CC=CN=C1Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichloropyridine
Schmelzpunkt 65°C to 69°C
Geruch Unpleasant
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 109811
Formelmasse 147.99
Reinheit (%) 99%