Learn More
2,3-Dichlorpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444933
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444933 5 g 5 Gramm
11454933 25 g 25 Gramm
11464933 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444933 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12241.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2402-77-9 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2402-77-9
Summenformel C5H3Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 147.99
MDL-Nummer MFCD00006229
InChI-Schlüssel MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichloro-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro, dichloropyridine, pyridine, dichloro, ccris 1726, 2,3-dichloro pyridine, pubchem1198, pyridine,3-dichloro, 2.3-dichloro-pyridine, acmc-209g7x
PubChem CID 16988
IUPAC-Name 2,3-Dichlorpyridin
SMILES ClC1=CC=CN=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichloropyridine
Schmelzpunkt 65°C to 69°C
Geruch Unpleasant
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 109811
Formelmasse 147.99
Reinheit (%) 99%