Learn More
2,3-Dichlorphenylhydrazinhydrochlorid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464290
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464290 100 g 100 Gramm
11444290 5 g 5 Gramm
11454290 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464290 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10717.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 21938-47-6 | C6H6Cl2N2 | 177.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21938-47-6
Summenformel C6H6Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 177.03
MDL-Nummer MFCD00052265
InChI-Schlüssel HPIALSXRVQRGMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,3-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 2,3-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, pubchem7561, acmc-209fpn, ksc494k0t, 2,3-dichlorophenylhydrazine, chloride, 2,3-dichlorophenylhydrazine hcl
PubChem CID 12276572
IUPAC-Name (2,3-Dichlorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES NNC1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼204°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 3708910
Formelmasse 213.49
Reinheit (%) 97%