Learn More
2,3­Dichlorphenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10570944 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10570944 25 g Glasflasche 25 Gramm
10334452 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10570944 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 365550250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 10236-60-9
Summenformel C8H6Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 205.04
MDL-Nummer MFCD01861393
InChI-Schlüssel YWMXEUIQZOQESD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorophenylacetic acid, 2-2,3-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,3-dichloro, 2,3-dichlorophenyl acetic acid, 2,3-dichlorobenzeneacetic acid, rarechem al bo 1228, timtec-bb sbb003500, 3-dichlorophenylacetic acid, acmc-1c25x, 2,3-dichlorophenylaceticacid
PubChem CID 2734600
IUPAC-Name 2-(2,3-dichlorphenyl)Essigsäure
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dichlorophenylacetic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 130°C to 135°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3CH2COOH
Menge 25 g
Formelmasse 205.04
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dichlorophenylacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke