Learn More
2,3-Dichlorphenoxyessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480753
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11480753
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13231.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2976-74-1 | C8H6Cl2O3 | 221.033 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2976-74-1
Summenformel C8H6Cl2O3
Molekulargewicht (g/mol) 221.033
MDL-Nummer MFCD00004299
InChI-Schlüssel RBJIGQRZLITQJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorophenoxyacetic acid, 2-2,3-dichlorophenoxy acetic acid, 2,3-dichlorophenoxy acetic acid, 2,3-dichlorophenoxyaceticacid, acetic acid,2-2,3-dichlorophenoxy, acetic acid, 2,3-dichlorophenoxy, pubchem23860, acmc-20a9i3, 2,3-dichloro phenoxyacetic acid, acetic acid,3-dichlorophenoxy
PubChem CID 18105
IUPAC-Name 2-(2,3-Dichlorphenoxy)Essigsäure
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)OCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichlorophenoxyacetic acid
Schmelzpunkt 173°C to 175°C
Menge 25 g
Beilstein 1963475
Formelmasse 221.04
Reinheit (%) 97%