Learn More
2,3-Dichlorphenol, TRC
Artikelnummer. 30383609
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30383609 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30383609 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43618550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichlorophenol
CAS 576-24-9
Summenformel C6 H4 Cl2 O
Menge 50 g
Synonym Phenol, 2,3-dichloro- (8CI, 9CI, ACI), 2,3-Dichlorophenol (ACI), NSC 60646
InChI-Formel InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H
SMILES Oc1cccc(Cl)c1Cl
IUPAC-Name 2,3-Dichlorphenol
Molekulargewicht (g/mol) 163
Formelmasse 161.9639