Learn More
2,3-Dichlorbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382687
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11382687 25 g 25 Gramm
11362687 1 g 1 Gramm
11372687 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11382687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11884.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 39226-95-4 | C7H7Cl2N | 176.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39226-95-4
Summenformel C7H7Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 176.04
MDL-Nummer MFCD00047927
InChI-Schlüssel JHBVZGONNIVXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorobenzylamine, 2,3-dichlorophenyl methanamine, 2,3-dichloro-benzylamine, 2,3-dichlorobenzyl amine, chembl13165, 1-2,3-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,3-dichloro, 2,3-dichlorophenyl methylamine, pubchem16713, acmc-1ae0r
PubChem CID 587625
IUPAC-Name (2,3-Dichlorphenyl)Methanamin
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichlorobenzylamine
Dichte 1.321
Siedepunkt 124°C to 126°C (15 mmHg)
Flammpunkt 105°C (221°F)
Brechungsindex 1.582
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2639296
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 176.05
Reinheit (%) 97%