Learn More
2,3-Dichlorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,3-Dichlorobenzonitrile, is used as a reactant involved in nucleophilic aromatic fluorination, reactions with magnesium amides for synthesis of carboxamides, Suzuki-Miyaura coupling reactions. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,3-Dichlorbenzonitril, wird als Reaktant verwendet, das an der nukleophilen aromatischen Fluorierung beteiligt ist, Reaktionen mit Magnesiumamiden zur Synthese von Carboxamiden, Suzuki-Miyaura-Kupplungsreaktion. Es ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Dichlorobenzonitrile |
| Schmelzpunkt | 60°C to 65°C |
| Siedepunkt | 114°C (6 mmHg) |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3439 |
| Beilstein | 2438753 |
| Löslichkeitsinformationen | It is miscible with water. |
| Formelmasse | 172.01 |
| Reinheit (%) | 98% |