Learn More
2,3-Dichlorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462557
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11462557 5 g 5 Gramm
11472557 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11462557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14809.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6574-97-6 | C7H3Cl2N | 172.008 g/mol
2,3-Dichlorobenzonitrile, is used as a reactant involved in nucleophilic aromatic fluorination, reactions with magnesium amides for synthesis of carboxamides, Suzuki-Miyaura coupling reactions. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3-Dichlorbenzonitril, wird als Reaktant verwendet, das an der nukleophilen aromatischen Fluorierung beteiligt ist, Reaktionen mit Magnesiumamiden zur Synthese von Carboxamiden, Suzuki-Miyaura-Kupplungsreaktion. Es ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6574-97-6
Summenformel C7H3Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 172.008
MDL-Nummer MFCD00016372
InChI-Schlüssel OHDYZVVLNPXKDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, dichloro, 2,3-dichlorobenzenecarbonitrile, benzonitrile, 2,3-dichloro, dichlorobenzonitrile, pubchem12516, 2,3-dichloro benzonitrile, 2,3-dichlorophenyl cyanide, 2,3-di-chloro-benzonitrile, acmc-1b38y, ksc357s4b
PubChem CID 736567
IUPAC-Name 2,3-Dichlorbenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichlorobenzonitrile
Schmelzpunkt 60°C to 65°C
Siedepunkt 114°C (6 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2438753
Löslichkeitsinformationen It is miscible with water.
Formelmasse 172.01
Reinheit (%) 98%