Learn More
2,3-Dichlorbenzolsulfonylchlorid, 97 %, Acros Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2, 3-Dichlorobenzenesulfonyl chloride |
| CAS | 82417-45-6 |
| CAS Min. % | 96.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Siedepunkt | 140.0°C to 142.0°C (2.0mmHg) |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (ex Cl) (Argentometry) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C6H3Cl3O2S |
| Strukturformel | Cl(Cl)C6H3SO2Cl |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2,3-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.