Learn More
CEACAM8/CD66b Antibody (6/40c) - BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18620558 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.025 mg
0.1 mg
Conditionnement:
0.03mg
0.10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620558 0.1 mg 0.10mg
18673838 0.025 mg 0.03mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18620558 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP254627
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.25 CHF
    550.20 CHF / 0.1 Milligramm
    Sparen 142.05 CHF
    20% Rabatt
 Article restreint
Verfügbar ab: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CEACAM8/CD66b Monoclonal antibody specifically detects CEACAM8/CD66b in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CEACAM8/CD66b
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Classification Monoclonal
Clone 6/40c
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:100 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène anti human cd66b apc, Carcinoembryonic antigen CGM6, carcinoembryonic antigen gene family member 6, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 8, CD66b, CD66b antigen, cd66b clone g10f5, cd66b G10F5, cd66b granulocyte marker, cd66b ihc, cd66b marker, cd66b neutrophil marker, cd66b neutrophils, CD67, CD67 antigen, CGM6, NCA-95, Non-specific cross-reacting antigen NCA-95
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant soluble human CEACAM8-Fc produced in HEK293 cells
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1088
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -70°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.