Learn More
2,3-Dichloranilin (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30373894
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30373894 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373894 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4318402.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichloroaniline
CAS 608-27-5
Summenformel C6 H5 Cl2 N
Menge 2.5 g
Synonym Benzenamine, 2,3-dichloro-, 2,3-DCA
InChI-Formel InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2
SMILES Nc1cccc(Cl)c1Cl
IUPAC-Name 2,3-Dichloroanilin
Molekulargewicht (g/mol) 162.02
Formelmasse 160.9799