Learn More
2,3-Dichlor-6-Fluorbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11396779
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11396779 1 g 1 Gramm
11306789 5 g 5 Gramm
11316789 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11396779 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26286.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32890-91-8
Summenformel C7H3Cl2FO2
Molekulargewicht (g/mol) 208.997
MDL-Nummer MFCD00090506
InChI-Schlüssel OOQKLNYJVMPYIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid,2,3-dichloro-6-fluoro
PubChem CID 3864553
IUPAC-Name 2,3-dichlor-6-Fluorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C(=C1F)C(=O)O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichloro-6-fluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 134°C to 136°C
Menge 1 g
Formelmasse 209.01
Reinheit (%) 97%