Learn More
2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 69045-84-7 |
| Summenformel | C6H2Cl2F3N |
| Menge | 100 g |
| Synonym | 5,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-12-5(4)8/h1-2H |
| SMILES | FC(F)(F)c1cnc(Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC-Name | 2,3-Dichlor-5-(Trifluormethyl)Pyridin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 215.99 |
| Formelmasse | 214.9516 |