Learn More
2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)-pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757629
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
69045-84-7
C6H2Cl2F3N
215.98
MFCD00042243
ABNQGNFVSFKJGI-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichloro-5-trifluoromethyl pyridine, unii-5f2c8lx8ie, 2,3-dichloro-5-trifluoro methylpyridine, 2,3,5-dctf, 5f2c8lx8ie, 2,3-dichloro-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro-5-trifluoromethyl, pubchem9237
112234
2,3-Dichlor-5-(Trifluormethyl)Pyridin
FC(F)(F)C1=CN=C(Cl)C(Cl)=C1
69045-84-7
C6H2Cl2F3N
215.98
MFCD00042243
ABNQGNFVSFKJGI-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichloro-5-trifluoromethyl pyridine, unii-5f2c8lx8ie, 2,3-dichloro-5-trifluoro methylpyridine, 2,3,5-dctf, 5f2c8lx8ie, 2,3-dichloro-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro-5-trifluoromethyl, pubchem9237
112234
2,3-Dichlor-5-(Trifluormethyl)Pyridin
FC(F)(F)C1=CN=C(Cl)C(Cl)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 8.0°C to 9.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.5490g/mL
Siedepunkt 176.0°C
Flammpunkt 79°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4745 to 1.4765
Menge 25 g
Relative Dichte 1.549
Formelmasse 216
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.