Learn More
2,3-Dichlor-1-propen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Dichloro-1-propene |
| CAS | 78-88-6 |
| Summenformel | C3 H4 Cl2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Propene, 2,3-dichloro- (8CI), 2,3-Dichloro-1-propene, 2,3-Dichloropropene, 2,3-Dichloropropylene, 2-Chloroallyl chloride, HCO 125OXF, NSC 60520 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H4Cl2/c1-3(5)2-4/h1-2H2 |
| SMILES | ClCC(=C)Cl |
| IUPAC-Name | 2,3-Dichloroprop-1-en |
| Molekulargewicht (g/mol) | 110.97 |
| Formelmasse | 109.969 |