Learn More
2,3-Dichlor-1-Propen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488889
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15488889 250 g 250 Gramm
11312796 10 g 10 Gramm
11322796 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488889 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08943.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 78-88-6 | C3H4Cl2 | 110.965 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
In Wasser löslich (2 g/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-88-6
Summenformel C3H4Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 110.965
MDL-Nummer MFCD00000943
InChI-Schlüssel FALCMQXTWHPRIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichloropropene, 2,3-dichloro-1-propene, 2-chloroallyl chloride, 2,3-dichloropropylene, 1-propene, 2,3-dichloro, propene, 2,3-dichloro, 1,2-dichloro-2-propene, propylene, 2,3-dichloro, ccris 956, unii-370tnk5i41
PubChem CID 6565
IUPAC-Name 2,3-Dichloroprop-1-en
SMILES C=C(CCl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichloro-1-propene
Schmelzpunkt -83°C
Dichte 1.209
Siedepunkt 93°C to 96°C
Flammpunkt 10°C (50°F)
Geruch Pungent
Strukturformel ClCH2CCl=CH2
Brechungsindex 1.462
Menge 250 g
UN-Nummer UN2047
Beilstein 1361491
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (2g/L).
Formelmasse 110.97
Reinheit (%) 98%