Learn More
2,3-Dichlor-1-Propanol, TRC
Artikelnummer. 30385060
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30385060 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30385060 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43577525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616-23-9
Summenformel C3 H6 Cl2 O
Molekulargewicht (g/mol) 128.99
Synonym 2,3-Dichloro-1-propanol, (RS)-2,3-Dichloro-1-propanol, (±)-2,3-Dichloro-1-propanol, 1,2-Dichlorohydrin, 2,3-Dichlorohydrin, 2,3-Dichloropropyl alcohol, Glycerol 1,2-dichlorohydrin, Glycerol α,β-dichlorohydrin, α,β-Dichlorohydrin, β,γ-Dichlorohydrin, β-Dichlorohydrin
IUPAC-Name 2,3-Dichlorpropan-1-ol
SMILES OCC(Cl)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichloro-1-propanol
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(5)2-6/h3,6H,1-2H2
Formelmasse 127.9796