Learn More
2,3-Dichlor-1,4-naphthochinon, TRC
Artikelnummer. 30371438
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30371438 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30371438 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43560825G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlone
CAS 117-80-6
Summenformel C10 H4 Cl2 O2
Menge 25 g
Synonym 1,4-Naphthoquinone, 2,3-dichloro- (8CI), 2,3-Dichloro-1,4-naphthalenedione, 2,3-Dichloro-1,4-dihydro-1,4-dioxonaphthalene, 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone, 2,3-Dichloro-p-naphthoquinone, Algistat, Algistat (quinone), Compound 604, Dichlone, Diclone, NSC 537, Phygon, Phygon Seed Protectant, Phygon XL, Sanquinon, USR 604
InChI-Formel InChI=1S/C10H4Cl2O2/c11-7-8(12)10(14)6-4-2-1-3-5(6)9(7)13/h1-4H
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-Name 2,3-Dichloronaphthalin-1,4-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 227.04
Formelmasse 225.9588