Learn More
2,3-Dichlor-1,4-Naphthoquinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474110
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11474110
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13378.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 117-80-6 | C10H4Cl2O2 | 227.04 g/mol
Use in textiles, as organic catalyst, as chemical intermediate, as additive in dye binders. Also used as an important catalyst to produce 3,3-dichlorobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Als Saatdesinfektionsmittel, Textilien, als organischer Katalysator, als chemisches Zwischenprodukt, als Additiv in Farbstoffbindern, als Antifouling-Mittel. Es wird auch zur Steuerung von Blaualgen in Teichen, Seen und Schwimmbädern verwendet. Es wird auch als wichtiger Katalysator zur Herstellung von 3,3-Dichlorbenzin verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.008 g/l). Löslich in heißem Toluol fast transparent.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117-80-6
Summenformel C10H4Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 227.04
MDL-Nummer MFCD00001677
InChI-Schlüssel SVPKNMBRVBMTLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone, dichlone, diclone, 2,3-dichloronaphthoquinone, phygon, algistat, sanquinon, uniroyal, phygon paste, dichloronaphthoquinone
PubChem CID 8342
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone
Schmelzpunkt 193°C to 196°C (sublimation)
Siedepunkt 275°C (2 mmHg)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1073511
Merck Index 14,3045
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.008g/L). Soluble in hot toluene almost transparency.
IUPAC-Name 2,3-Dichloronaphthalin-1,4-Dion
Formelmasse 227.05
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone