Learn More
2,3-Dibromthiophen, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419893
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419893 5 g 5 Gramm
11409893 1 g 1 Gramm
11429893 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419893 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12998.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3140-93-0 | C4H2Br2S | 241.928 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3140-93-0
Summenformel C4H2Br2S
Molekulargewicht (g/mol) 241.928
MDL-Nummer MFCD00005418
InChI-Schlüssel ATRJNSFQBYKFSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,3-dibromo, 2,3-dibromo thiophene, dibromothiophene, 2,3-dibromo-thiophene, 2,3-dibromthiophen, 2 3-dibromothiophene, pubchem5511, thiophene,3-dibromo, acmc-1ckid, ksc491i5b
PubChem CID 76590
IUPAC-Name 2,3-Dibromthiophen
SMILES C1=CSC(=C1Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dibromothiophene
Dichte 2.135
Siedepunkt 215°C to 216°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.631
Menge 5 g
Beilstein 107512
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 241.94
Reinheit (%) ≥98%